Learn More
Triolein, ≥95%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11423521 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11423521 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11423521 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210312210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    381.00€
    362.25€ / 10g
    Risparmia 18.75€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Triolein is used as a substrate for microbial lipases. Triolein is a symmetrical triglyceride
Identificatori chimici
CAS 122-32-7
Formula molecolare C57H104O6
Molecular Weight (g/mol) 885.453
Numero MDL MFCD00137563
InChI Key PHYFQTYBJUILEZ-BSCDBXJPSA-N
Sinonimo triolein, glycerol trioleate, glyceryl trioleate, oleic triglyceride, trioleoylglycerol, glycerol triolein, oleic acid triglyceride, trioleoylglyceride, olein, glycerin trioleate
PubChem CID 45253964
IUPAC Name [2-[(Z)-octadec-9-enoyl]oxy-3-[(E)-octadec-9-enoyl]oxypropyl] (E)-octadec-9-enoate
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Triolein
Colore Yellow
Densità 0.91g/mL(lit.)
Intervallo percentuale saggio ≥95%
Quantità 10 g
Peso formulazione 885.46
Forma fisica Liquid