Learn More
Trioxsalen, MedChemExpress
Descrizione
Trioxsalen (Trisoralen), a psoralen derivative, is a photochemical DNA crosslinker. Trioxsalen only works after photoactivation with near ultraviolet light. Trioxsalen is a photosensitizer that can be used for the research of vitiligo and hand eczema. Trioxsalen is used for visualization of genomic interstrand cross-links localized by laser photoactivation.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Trioxsalen |
| CAS | 3902-71-4 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C14H12O3 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | Trisoralen Trioxysalen TMP |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 6.6 mg/mL (28.92 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 1 mg/mL (4.38 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | O=C1C=C(C)C2=CC3=C(OC(C)=C3)C(C)=C2O1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 228.24 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?