Learn More
Trioxysalen, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Trioxsalen |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H12O3/c1-7-4-12(15)17-14-9(3)13-10(6-11(7)14)5-8(2)16-13/h4-6H,1-3H3 |
| Peso formulazione | 228.0786 |