Learn More
Triphenyl(2-pyridylmethyl)phosphonium chloride hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11906001 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11906001 5 g 5g
11916001 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11906001 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 438980050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 99662-46-1
Formula molecolare C24H21ClNP·ClH
Molecular Weight (g/mol) 426.32
InChI Key JHQWTRCLYUFMSJ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo triphenyl 2-pyridylmethyl phosphonium chloride hydrochloride, triphenyl pyridin-2-ylmethyl phosphanium hydrochloride chloride, acmc-20ajcr, triphenyl 2-pyridylmethyl-phosphonium chloride hydrochloride, triphenyl 2-pyridylmethyl phosphonium ch loride hydrochloride, triphenyl pyridin-2-yl methyl phosphanium chloride-hydrogen chloride 1/1/1
PubChem CID 16213046
IUPAC Name triphenyl(pyridin-2-ylmethyl)phosphanium;chloride;hydrochloride
SMILES C1=CC=C(C=C1)[P+](CC2=CC=CC=N2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.Cl.[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Triphenyl(2-pyridylmethyl)phosphonium chloride hydrochloride
Punto di fusione 241.0°C to 244.5°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5 to max. 102.5% min. On dry basis (Argentometry)
Quantità 5 g
Peso formulazione 426.32
Percent Purity 98%
Forma fisica Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triphenyl(2-pyridylmethyl)phosphonium chloride hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.