Learn More
Triphenyl borate, 97%
Codice prodotto. 15452008
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15452008 5 g 5g
15462008 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15452008 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H55686.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1095-03-0 | C18H15BO3 | 290.125 g/mol
Triphenyl borate is a useful boronic ester with chemosterilant activity against Cochliomyia hominivorax. It is also used as a competitive inhibitor of urease of Klebsiella aerogenes used to study the mechanisms of interaction with the nickel active site.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Triphenyl borate is a useful boronic ester with chemosterilant activity against Cochliomyia hominivorax. It is also used as a competitive inhibitor of urease of Klebsiella aerogenes used to study the mechanisms of interaction with the nickel active site.
Solubility
Soluble in chloroform, methanol.
Notes
Moisture, water Sensitive. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Stable under recommended storage conditions. Keep away from strong oxidizing agents. Hygroscopic. Store under inert atmosphere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1095-03-0
Formula molecolare C18H15BO3
Molecular Weight (g/mol) 290.125
Numero MDL MFCD00059011
InChI Key MDCWDBMBZLORER-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triphenoxyborane, phenyl borate, triphenoxyboron, boric acid, triphenyl ester, phenyl borate, pho 3 b, trifenylester kyseliny borite, boric acid h3bo3 , triphenyl ester, triphenyl ester boric acid, trifenylester kyseliny borite czech, boric acid triphenyl ester
PubChem CID 14182
IUPAC Name triphenyl borate
SMILES B(OC1=CC=CC=C1)(OC2=CC=CC=C2)OC3=CC=CC=C3
Specifica
Materiale o nome chimico Triphenyl borate
Punto di fusione 98°C to 101°C
Formula lineare (C6H5O)3B
Quantità 5 g
Numero UN UN2811
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in chloroform,methanol.
Peso formulazione 290.13
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triphenyl borate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Triphenyl borate