Learn More
Triphenyl phosphate, 99+%
Codice prodotto. 10051660 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10051660 250 g Plastic bottle 250g
10561581 1 kg Plastic bottle 1kg
10256333 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
10752705 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10051660 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 147672500
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 115-86-6 | C18H15O4P | 326.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 115-86-6
Formula molecolare C18H15O4P
Molecular Weight (g/mol) 326.29
Numero MDL MFCD00003031
InChI Key XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triphenylphosphate, phosphoric acid, triphenyl ester, disflamoll tp, triphenoxyphosphine oxide, celluflex tpp, phosflex tpp, trifenylfosfat, phenyl phosphate pho 3po, phosphoric acid triphenyl ester, trifenylfosfat czech
PubChem CID 8289
ChEBI CHEBI:35033
IUPAC Name triphenyl phosphate
SMILES O=P(OC1=CC=CC=C1)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Triphenyl phosphate
Acidità 0.05mg KOH/g max.
Punto di fusione 47°C to 53°C
Colore White
Punti di ebollizione 370°C
Punto d'infiammabilità 220°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (C6H5O)3P(O)
Quantità 250 g
Beilstein 06, 179
Indice di Merck 15, 9915
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and acetone
Peso formulazione 326.28
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triphenyl phosphate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Triphenyl phosphate