Learn More
Triphenyl Phosphate, Pure, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10497840 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10497840 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10497840 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore T/3650/53
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Imballaggio Plastic powder jar
CAS 115-86-6
Pressione del vapore 1.3 hPa 193
Forma fisica Solid
Formula molecolare C18H15O4P
Numero MDL MFCD00003031
Colore White
Punto di fusione 47°C
Punti di ebollizione 370°C
InChI Key XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=P(OC1=CC=CC=C1)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
IUPAC Name triphenyl phosphate
Molecular Weight (g/mol) 326.29
PubChem CID 8289
Quantità 500 g
ChEBI CHEBI:35033
Peso formulazione 326.28g/mol