Specifica
| CAS | 603-35-0 |
| Punto di fusione | 78.5°C |
| Colore | White |
| Punti di ebollizione | 377°C |
| Imballaggio | Plastic powder jar |
| Formula molecolare | C18H15P |
| Numero MDL | MFCD00003043 MFCD20489348 |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | triphenylphosphine, triphenyl phosphine, phosphine, triphenyl, triphenylphosphorus, triphenyl-phosphane, triphenylphosphide, phosphorustriphenyl, trifenylfosfin, trifenylfosfin czech, triphenylphosphine resin |
| InChI Key | RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Triphenylphosphine
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico