Learn More
Triphenyl phosphite, 99%
Codice prodotto. 10686532 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10686532 2.5 L Glass Bottle 2.50L
10163620 1 L Glass Bottle 1L
11935161 10 L Plastic drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10686532 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 140440025
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 101-02-0 | C18H15O3P | 310.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101-02-0
Formula molecolare C18H15O3P
Molecular Weight (g/mol) 310.28
InChI Key HVLLSGMXQDNUAL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phosphorous acid, triphenyl ester, advance tpp, triphenoxyphosphine, phenyl phosphite, stabilizer p 36, trifenoxyfosfin, trifenylfosfit, phosclere t 36, efed, mellite 310
PubChem CID 7540
IUPAC Name triphenyl phosphite
SMILES C1=CC=C(C=C1)OP(OC2=CC=CC=C2)OC3=CC=CC=C3
Specifica
Materiale o nome chimico Triphenyl phosphite
Acidità 1.5mg KOH/g max.
Punto di fusione 22.0°C to 24.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1840g/mL
Punti di ebollizione 360.0°C
Punto d'infiammabilità 146°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare (C6H5O)3P
Indice di rifrazione 1.5893 to 1.5913
Quantità 2.5 L
Beilstein 06,177
Fieser 01,1249; 02,446; 03,322
Gravità specifica 1.184
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slowly hydrolyses in water, soluble in many organic solvents
Peso formulazione 310.28
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid