Learn More
Triphenyl phosphite, 99%
Codice prodotto. 11935161 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
Codice prodotto. 11935161
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 101-02-0 | C18H15O3P | 310.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101-02-0
Formula molecolare C18H15O3P
Molecular Weight (g/mol) 310.28
InChI Key HVLLSGMXQDNUAL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phosphorous acid, triphenyl ester, advance tpp, triphenoxyphosphine, phenyl phosphite, stabilizer p 36, trifenoxyfosfin, trifenylfosfit, phosclere t 36, efed, mellite 310
PubChem CID 7540
IUPAC Name triphenyl phosphite
SMILES C1=CC=C(C=C1)OP(OC2=CC=CC=C2)OC3=CC=CC=C3
Specifica
Materiale o nome chimico Triphenyl phosphite
Acidità 1.5mg KOH/g max.
Punto di fusione 22.0°C to 24.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1840g/mL
Punti di ebollizione 360.0°C
Punto d'infiammabilità 146°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic drum
Formula lineare (C6H5O)3P
Indice di rifrazione 1.5893 to 1.5913
Quantità 10 L
Beilstein 06,177
Fieser 01,1249; 02,446; 03,322
Gravità specifica 1.184
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slowly hydrolyses in water, soluble in many organic solvents
Peso formulazione 310.28
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid