Learn More
Triphenyl(tetradecyl)phosphonium Bromide, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Triphenyl(tetradecyl)phosphonium Bromide |
| Quantità | 25 g |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C16 H15 O9 . Na |
| Peso formulazione | 374.061 |
| Peso molecolare | 374.275 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?