Learn More
Triphenylacetic acid, 99%
Codice prodotto. 10477340 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10477340 5 g Bottiglia in vetro 5g
10103480 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10477340 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 140300050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 595-91-5 | C20H16O2 | 288.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 595-91-5
Formula molecolare C20H16O2
Molecular Weight (g/mol) 288.35
Numero MDL MFCD00004185
InChI Key DCYGAPKNVCQNOE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triphenylacetic acid, acetic acid, triphenyl, triphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.,.alpha.-diphenyl, nsc 61, tri phenylacetic acid, pubchem9200, alpha-toluic acid, alpha,alpha-diphenyl, acmc-1arvb, maybridge1_006927
PubChem CID 68992
IUPAC Name 2,2,2-triphenylacetic acid
SMILES OC(=O)C(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Triphenylacetic acid
Nota nome 99%
Punto di fusione 268°C to 269°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C6H5)3CCO2H
Quantità 5 g
Beilstein 09, 712
Peso formulazione 288.34
Percent Purity 99%
Forma fisica Fine Crystalline Powder