Learn More
Triphenylamine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Triphenylamine |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H15N/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H |
| Peso formulazione | 245.1204 |