Learn More
Triphenylene, 98%
Codice prodotto. 10183520 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10183520 1 g Bottiglia in vetro 1g
10173570 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10183520 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 140360010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 217-59-4 | C18H12 | 228.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 217-59-4
Formula molecolare C18H12
Molecular Weight (g/mol) 228.29
Numero MDL MFCD00001108
InChI Key SLGBZMMZGDRARJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 9,10-benzophenanthrene, isochrysene, 9,10-benzphenanthrene, benzo l phenanthrene, 1,2,3,4-dibenznaphthalene, benzophenanthrene, 1,2:3,4-dibenznaphthalene, ccris 1301, triphenylen-1-yl
PubChem CID 9170
ChEBI CHEBI:33080
IUPAC Name triphenylene
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C21
Specifica
Materiale o nome chimico Triphenylene
Nota nome 98%
Punto di fusione 196.0°C to 200.0°C
Colore White to Beige
Punti di ebollizione 438.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Beilstein 05, 720
Indice di Merck 15, 9913
Peso formulazione 228.29
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Needles