Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
| Analyte | CAS No. | Concentration |
|---|---|---|
| Triphenylene | 217-59-4 | 1000μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Triphenylene |
| Imballaggio | 2mL amber prescored glass ampule |
| CAS | 217-59-4 |
| Concentration or Composition Notes | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Formula molecolare | C18H12 |
| Numero MDL | MFCD00001108 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| InChI Key | SLGBZMMZGDRARJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C21 |
| IUPAC Name | triphenylene |
| Show More |
Safety and Handling
- TRIPHENYLENE
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane
Product intended for laboratory use only