Learn More
Triphenylmethane, 98%
Codice prodotto. 11449223
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11449223 500 g 500g
11429223 25 g 25g
11439223 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11449223 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11710.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 519-73-3 | C19H16 | 244.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 519-73-3
Formula molecolare C19H16
Molecular Weight (g/mol) 244.34
Numero MDL MFCD00004763
InChI Key AAAQKTZKLRYKHR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triphenylmethane, tritane, benzene, 1,1',1-methylidynetris, methane, triphenyl, diphenylmethyl benzene, 1,1',1-methanetriyltribenzene, unii-8o4utw9e17, ccris 5194, triphenyl methane, triphenylmethane?
PubChem CID 10614
ChEBI CHEBI:76212
IUPAC Name benzhydrylbenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Triphenylmethane
Punto di fusione 92°C to 94°C
Densità 1.01
Punti di ebollizione 358°C to 359°C
Quantità 500 g
Beilstein 1909753
Indice di Merck 14,9741
Peso formulazione 244.34
Percent Purity 98%