Learn More
Triphenylmethane, 99+%
Codice prodotto. 10041670 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10041670 25 g Bottiglia in vetro 25g
10346500 100 g Bottiglia in vetro 100g
13468368 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10041670 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 146380250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 519-73-3 | C19H16 | 244.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 519-73-3
Formula molecolare C19H16
Molecular Weight (g/mol) 244.34
Numero MDL MFCD00004763
InChI Key AAAQKTZKLRYKHR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triphenylmethane, tritane, benzene, 1,1',1-methylidynetris, methane, triphenyl, diphenylmethyl benzene, 1,1',1-methanetriyltribenzene, unii-8o4utw9e17, ccris 5194, triphenyl methane, triphenylmethane?
PubChem CID 10614
ChEBI CHEBI:76212
IUPAC Name benzhydrylbenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Triphenylmethane
Nota nome 99+%
Punto di fusione 90.0°C to 94.0°C
Colore Yellow
Densità 1.0100g/mL
Punti di ebollizione 358.0°C to 359.0°C (754.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C6H5)3CH
Quantità 25 g
Beilstein 05,698
Indice di Merck 15,9914
Gravità specifica 1.01
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water
Peso formulazione 244.34
Percent Purity 99+%
Forma fisica Powder