Learn More
Triphenylmethane, TRC
Codice prodotto. 30450643
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30450643 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30450643 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT8089005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Triphenylmethane
CAS 519-73-3
Formula molecolare C19H16
Quantità 5 g
Sinonimo 1,1',1''-Methylidynetris[benzene], NSC 4049, Tritane
InChI Formula InChI=1S/C19H16/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H
SMILES c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC Name benzhydrylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 244.33
Peso formulazione 244.1252