Learn More
Triphenylmethanol, 97%
Codice prodotto. 11914651 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11914651 1 kg Plastic bottle 1kg
10226160 50 g Plastic bottle 50g
10724661 250 g Plastic bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11914651 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 158910010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 76-84-6 | C19H16O | 260.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76-84-6
Formula molecolare C19H16O
Molecular Weight (g/mol) 260.34
Numero MDL MFCD00004445,MFCD10565638
InChI Key LZTRCELOJRDYMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triphenylcarbinol, trityl alcohol, tritanol, triphenylmethyl alcohol, triphenyl methanol, triphenyl carbinol, methanol, triphenyl, unii-u97q0ou9kb, triphenyl-methanol, benzenemethanol, .alpha.,.alpha.-diphenyl
PubChem CID 6457
IUPAC Name triphenylmethanol
SMILES OC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Triphenylmethanol
Punto di fusione 160°C to 164°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 360°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (C6H5)3COH
Quantità 1 kg
Beilstein 06,713
Indice di Merck 15,9912
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in conc. h2so4 and glacial acetic acid,soluble in alcohol,ether and benzene
Peso formulazione 260.32
Percent Purity 97%
Forma fisica Fine Crystalline Powder