Learn More
Triphenylmethanol, Mikromol™
Codice prodotto. 17933616
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17933616 100 mg 100mg
17900476 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17933616 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0173.04
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Triphenylmethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Triphenylmethanol
CAS 76-84-6
Nomi componenti o analita Triphenylmethanol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C19 H16 O
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Losartan Potassium Imp. G (EP), Losartan Imp. G (EP), Zidovudine Imp. D (EP), Triphenylmethanol, Triphenylmethanol, Ph Eur Zidovudine Impurity D, Losartan Potassium Impurity G, Zidovudine Impurity D, Losartan Impurity G
InChI Formula InChI=1S/C19H16O/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,20H
SMILES OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC Name triphenylmethanol
Molecular Weight (g/mol) 260.33
Quantità 100 mg
Peso formulazione 260.1201 g/mol