Learn More
Triphenylmethyl bromide, 98%
Codice prodotto. 10575481 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10575481 10 g Bottiglia in vetro 10g
10736432 50 g Bottiglia in vetro 50g
10157743 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10575481 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 140390100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 596-43-0 | C19H15Br | 323.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 596-43-0
Formula molecolare C19H15Br
Molecular Weight (g/mol) 323.22
Numero MDL MFCD00000120
InChI Key NZHXEWZGTQSYJM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bromotriphenylmethane, triphenylmethyl bromide, trityl bromide, triphenylbromomethane, bromodiphenylmethyl benzene, methane, bromotriphenyl, benzene, 1,1',1-bromomethylidyne tris, triphenylmethylbromide, bromomethanetriyl tribenzene, 2-bromo-1,1,1-triphenylethane
PubChem CID 11692
IUPAC Name [bromo(diphenyl)methyl]benzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Triphenylmethyl bromide
Punto di fusione 151°C to 155°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 230°C (15.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C6H5)3CBr
Quantità 10 g
Beilstein 05, 704
Fieser 01,1254; 16,375
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 323.22
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triphenylmethyl bromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.