Learn More
Triphenylmethyl chloride, 98%
Codice prodotto. 10666342 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10666342 500 g Plastic bottle 500g
10656342 100 g Plastic bottle 100g
10185723 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10666342 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 140405000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 76-83-5 | C19H15Cl | 278.78 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76-83-5
Formula molecolare C19H15Cl
Molecular Weight (g/mol) 278.78
Numero MDL MFCD00000813,MFCD00284810
InChI Key JBWKIWSBJXDJDT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trityl chloride, triphenylmethyl chloride, triphenylchloromethane, chlorotriphenylmethane, chloromethanetriyl tribenzene, triphenylmethylchloride, methane, chlorotriphenyl, triphenyl chloromethane, chlorodiphenylmethyl benzene, benzene, 1,1',1-chloromethylidyne tris
PubChem CID 6456
SMILES ClC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Triphenylmethyl chloride
Nota nome 98%
Punto di fusione 110.0°C to 113.0°C
Colore Beige-Yellow or White
Punti di ebollizione 230.0°C to 235.0°C (20.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (C6H5)3CCl
Quantità 500 g
Beilstein 05, 700
Fieser 01,1254; 02,453; 04,565; 05,741; 06,656; 15,359
Indice di Merck 15, 9944
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in toluene, dichloromethane and dmf
IUPAC Name [chloro(diphenyl)methyl]benzene
Peso formulazione 278.77
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals or Powder