Learn More
Triphenylmethyl mercaptan, 97%
Codice prodotto. 10051620 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10051620 25 g Bottiglia in vetro 25g
10235000 100 g Bottiglia in vetro 100g
10127603 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10051620 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 140410250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3695-77-0 | C19H16S | 276.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3695-77-0
Formula molecolare C19H16S
Molecular Weight (g/mol) 276.39
Numero MDL MFCD00004854
InChI Key JQZIKLPHXXBMCA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triphenylmethyl mercaptan, trityl mercaptan, tritylthiol, triphenylmethylmercaptan, methanethiol, triphenyl, tritylmercaptan, triphenyl-methanethiol, alpha,alpha-diphenylbenzenemethanethiol, benzenemethanethiol, alpha,alpha-diphenyl, benzenemethanethiol, .alpha.,.alpha.-diphenyl
PubChem CID 77281
IUPAC Name triphenylmethanethiol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)S
Specifica
Materiale o nome chimico Triphenylmethyl mercaptan
Punto di fusione 103.0°C to 107.0°C
Colore Cream to Yellow
Analisi elementare 97.5% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C6H5)3CSH
Quantità 25 g
Beilstein 06, I, 352
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in toluene
Peso formulazione 276.39
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triphenylmethyl mercaptan
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.