Learn More
Triphenylmethylium Tetrafluoroborate, TRC
Codice prodotto. 30456937
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456937 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30456937 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT8993082.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Triphenylmethylium Tetrafluoroborate
CAS 341-02-6
Formula molecolare C19H15BF4
Quantità 2.5 g
Sinonimo Methylium','triphenyl-','tetrafluoroborate(1-) (1:1) (ACI), Borate(1-)','tetrafluoro-','triphenylmethylium (ZCI), Borate(1-)','tetrafluoro-','tritylium (8CI), Methylium','triphenyl-','tetrafluoroborate(1-) (9CI), Tritylcarbonium fluoborate (6CI), Tritylium tetrafluoroborate (7CI), Tritylium','tetrafluoroborate(1-) (8CI), NSC 176021, Triphenylcarbonium tetrafluoroborate, Triphenylcarbonium tetrafluoroborate(1-), Triphenylmethyl fluoroborate, Triphenylmethyl tetrafluoroborate, Triphenylmethylium tetrafluoroborate, Trityl fluoroborate, Trityl tetrafluoroborate, Trityl tetrafluoroborate(1-)
InChI Formula InChI=1S/C19H15.BF4/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2-1(3,4)5/h1-15H;/q+1;-1
SMILES F[B-](F)(F)F.c1ccc(cc1)[C+](c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC Name diphenylmethylbenzene;tetrafluoroborate
Molecular Weight (g/mol) 330.1
Peso formulazione 330.1203