Learn More
Triphenylphosphine, 99+%
Codice prodotto. 11387707
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11387707 100 g 100g
11377707 25 g 25g
11367707 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11387707 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 014112.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 603-35-0 | C18H15P | 262.29 g/mol
Triphenylphosphine is used in the synthesis of organic compounds due to its nucleophilicity and its reducing character. It is involved in the synthesis of biaryl compounds, phosphonium salts and other phosphorus compounds. As a reducing agent, it is used to prepare aromatic amines from the corresponding aromatic N-oxides. The anionic phosphine is usually isolated as the trisodium salt which reacts with rhodium to form a complex that finds use in industrial hydroformylation reactions. It is also used to prepare Wilkinson's catalyst, RhCl(PPh3)3 useful to catalyze the hydrogenation of alkenes and tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) that is widely used to catalyze C-C coupling reactions in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 603-35-0
Formula molecolare C18H15P
Molecular Weight (g/mol) 262.29
Numero MDL MFCD00003043 MFCD20489348
InChI Key RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triphenylphosphine, triphenyl phosphine, phosphine, triphenyl, triphenylphosphorus, triphenyl-phosphane, triphenylphosphide, phosphorustriphenyl, trifenylfosfin, trifenylfosfin czech, triphenylphosphine resin
PubChem CID 11776
IUPAC Name triphenylphosphane
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Triphenylphosphine
Punto di fusione 79°C to 81°C
Densità 1.2 g/mL
Punti di ebollizione 360°C
Punto d'infiammabilità 181°C (358°F)
Intervallo percentuale saggio >99%
Quantità 100 g
Beilstein 610776
Informazioni di solubilità Soluble in ether,benzene,carbon tetrachloride,glacial acetic acid,acetone,chloroform and alcohol. Insoluble in water.
Peso formulazione 262.29
Forma fisica Flakes
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triphenylphosphine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Triphenylphosphine