Learn More
Triphenylphosphine dibromide, ca. 33% bromine
Codice prodotto. 10787583 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10787583 5 g Plastic bottle 5g
10134830 25 g Plastic bottle 25g
10548883 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10787583 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 291070050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1034-39-5 | C18H15Br2P | 422.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1034-39-5
Formula molecolare C18H15Br2P
Molecular Weight (g/mol) 422.10
Numero MDL MFCD00000054
InChI Key OCXGTPDKNBIOTF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dibromotriphenylphosphorane, phosphorane, dibromotriphenyl, triphenyldibromophosphorane, unii-7y0j6r63jd, bromotriphenylphosphonium bromide, dibromotriphenyl-??-phosphane, dibromotriphenylphosphine, dibromtriphenylphosphorane, triphenylphosphinedibromide, dibromo triphenylphosphorane
PubChem CID 70579
IUPAC Name dibromo(triphenyl)-$l^{5}-phosphane
SMILES BrP(Br)(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Triphenylphosphine dibromide
Nota nome ca. 33% bromine
Punto di fusione 235.0°C
Colore Pink to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (C6H5)3PBr2
Quantità 5 g
Beilstein 16, 864
Fieser 01,1247; 13,333
Indice di Merck 15, 9917
Peso formulazione 422.09
Percent Purity ca. 33% bromine
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triphenylphosphine dibromide, ca. 33% bromine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.