Learn More
Triphenylphosphine Sulfide, 99+%
Codice prodotto. 10373522 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10373522 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10373522 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 159030100
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 3878-45-3 | C18H15PS | 294.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Triphenylphosphine sulfide
Nota nome 99+%
CAS 3878-45-3
Punto di fusione 162.0°C to 164.0°C
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C18H15PS
Formula lineare (C6H5)3P(S)
Numero MDL MFCD00004917
Quantità 10 g
Beilstein 16, 784
Fieser 05,732
Sinonimo triphenylphosphine sulfide, phosphine sulfide, triphenyl, triphenylphosphine sulphide, triphenylphosphine monosulfide, triphenylphosphane sulfide, triphenylphosphino-1-thione, triphenylthioxophosphorane, triphenylphosphorus sulfide, wln: spr&r&r, triphenyl-, e5-phosphanethione
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: slightly soluble in organic solvents
InChI Key VYNGFCUGSYEOOZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES S=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC Name triphenyl(sulfanylidene)-$l^{5}-phosphane
Molecular Weight (g/mol) 294.35
PubChem CID 19758
Peso formulazione 294.34
Percent Purity 99+%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triphenylphosphine sulfide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.