Learn More
(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde, 97%
Codice prodotto. 13418508 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13418508 100 g Bottiglia in vetro 100g
10237610 5 g Bottiglia in vetro 5g
10158043 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13418508 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 307491000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2136-75-6 | C20H17OP | 304.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2136-75-6
Formula molecolare C20H17OP
Molecular Weight (g/mol) 304.33
Numero MDL MFCD00006994
InChI Key CQCAYWAIRTVXIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-triphenylphosphoranylidene acetaldehyde, formylmethylene triphenylphosphorane, triphenylphosphoranylidene acetaldehyde, formylmethylenetriphenylphosphorane, acetaldehyde, triphenylphosphoranylidene, 2-triphenyl-??-phosphanylidene acetaldehyde, acmc-209fjg, ksc492c5l
PubChem CID 75051
IUPAC Name 2-(triphenyl-$l^{5}-phosphanylidene)acetaldehyde
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(=CC=O)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Specifica
Materiale o nome chimico (Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 185.0°C to 188.0°C
Colore Brown to Pink
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C6H5)3P=CHCHO
Quantità 100 g
Peso formulazione 304.33
Percent Purity 97%
Forma fisica Fine Crystalline Powder