Learn More
Triphenylsilane, TRC
Codice prodotto. 30452106
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30452106 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30452106 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT896008500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Triphenylsilane
CAS 789-25-3
Formula molecolare C18H16Si
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H16Si/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H
SMILES c1ccc(cc1)[SiH](c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC Name triphenylsilane
Molecular Weight (g/mol) 260.41
Peso formulazione 260.1021