Learn More
Triphenylsilane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Triphenylsilane |
| CAS | 789-25-3 |
| Formula molecolare | C18H16Si |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H16Si/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H |
| SMILES | c1ccc(cc1)[SiH](c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC Name | triphenylsilane |
| Molecular Weight (g/mol) | 260.41 |
| Peso formulazione | 260.1021 |