Learn More
Triphenyltetrazolium Chloride, Serva Electrophoresis™
Codice prodotto. 11797846
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11797846 10 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11797846 Fornitore Serva Electrophoresis N. del fornitore 3713003
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
CAS 298-96-4
Punto di fusione >235°C
Colore Cream-White
Formula molecolare C19H15ClN4
Numero MDL MFCD00011963
Quantità 10 g
Sinonimo 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride, tetrazolium red, uroscreen, red tetrazolium, urocheck, vitastain, tetrazolium chloride, triphenyltetrazolium chloride, tetrazolium chloride, 2,3,5-triphenyl-2h-tetrazol-3-ium chloride
Informazioni di solubilità 30g/L
InChI Key PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].C1=CC=C(C=C1)N1N=C(N=[N+]1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC Name triphenyl-3H-1,2λ⁵,3,4-tetrazol-2-ylium chloride
Molecular Weight (g/mol) 334.81
PubChem CID 9283
ChEBI CHEBI:78019
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triphenyltetrazolium chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.