Learn More
Triphenyltin chloride, 95%
Codice prodotto. 10787973 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10787973 5 g Bottiglia in vetro 5g
10318940 100 g Bottiglia in vetro 100g
10249513 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10787973 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 317290050
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 639-58-7 | C18H17ClSn | 387.49 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 639-58-7
Formula molecolare C18H17ClSn
Molecular Weight (g/mol) 387.49
Numero MDL MFCD00000519
InChI Key ZDYYCRIXXMWWQC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triphenyltin chloride, fentin chloride, chlorotriphenyltin, triphenylchlorotin, stannane, chlorotriphenyl, brestanol, tptc, triphenylchlorostannane, aquatin, tinmate
PubChem CID 12540
ChEBI CHEBI:35036
IUPAC Name chloro(triphenyl)stannane
SMILES Cl.C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Materiale o nome chimico Triphenyltin chloride
Punto di fusione 103.0°C to 108.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 240.0°C (13.5 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C6H5)3SnCl
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 385.47
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Triphenyl tin chloride
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Hazard Statement
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Triphenyl tin chloride