Learn More
Triphenyltin fluoride
Codice prodotto. 11324527
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11324527 1 g 1g
11314527 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11324527 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039600.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 379-52-2 | C18H17FSn | 371.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 379-52-2
Formula molecolare C18H17FSn
Molecular Weight (g/mol) 371.04
Numero MDL MFCD00015356
InChI Key SZNZEEYJVCQHCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triphenyltin fluoride, fentin fluoride, stannane, fluorotriphenyl, biomet 204, tin, fluorotriphenyl, caswell no. 896h, unii-1yp2l952md, fluoro triphenyl stannane, epa pesticide chemical code 083602, triphenylzinnfluorid
PubChem CID 9786
IUPAC Name fluoro(triphenyl)stannane
SMILES F.C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Triphenyltin fluoride
Punto di fusione >281°C
Quantità 1 g
Numero UN UN3146
Peso formulazione 368.99
Forma fisica Powder