Learn More
Triphosgene, 99%
Codice prodotto. 10772471 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10772471 5 g Bottiglia in vetro 5g
10513601 10 g Bottiglia in vetro 10g
10227483 50 g Bottiglia in vetro 50g
11914701 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10772471 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 258950050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 32315-10-9 | C3Cl6O3 | 296.75 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent, C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32315-10-9
Formula molecolare C3Cl6O3
Molecular Weight (g/mol) 296.75
InChI Key UCPYLLCMEDAXFR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triphosgene, bis trichloromethyl carbonate, methanol, trichloro-, carbonate 2:1, ditrichloromethyl carbonate, triphosgene bis-trichloromethyl carbonate, methanol, 1,1,1-trichloro-, 1,1'-carbonate, triphosgen, tri phosgene, tri-phosgene
PubChem CID 94429
IUPAC Name bis(trichloromethyl) carbonate
SMILES C(=O)(OC(Cl)(Cl)Cl)OC(Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Triphosgene
Punto di fusione 77.0°C to 81.0°C
Colore White
Densità 1.7800g/mL
Punti di ebollizione 203.0°C to 206.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C(Cl3)OC(O)OC(Cl)3
Quantità 5 g
Fieser 17,127
Indice di Merck 15,9921
Gravità specifica 1.78
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble, may form phosgene. Other solubilities: 588g/L ch2cl2 (20°C), soluble in alcohol, benzene, tetrachloromethane, and ether
Peso formulazione 296.75
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Chunks