Learn More
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler Fixed GT Needle Syringe
Codice prodotto. 12816036 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
100 μL
250 μL
1 mL
Calibro dell'ago:
22 G
23 G
26s G
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Calibro dell'ago Dimensione della confezione
12816036 10 μL 26s G Pezzo
13426886 1 mL 22 G Pezzo
12876036 100 μL 26s G Pezzo
13436876 250 μL 23 G Pezzo
13456866 100 μL 23 G Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12816036 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 365D0331
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler Fixed GT Needle Syringes are accurate and reproducible over a range of volumes.
  • Borosilicate glass with metal flanges
  • Needles and plungers are stainless steel
  • Field-proven syringe design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Stainless Steel (Needle), Stainless Steel (Plunger)
Descrizione Split and PTV
Calibro dell'ago 26s G
Product Type Gas Tight GC Autosampler Syringe, Fixed Needle
Volume (sistema metrico) 10 μL
Product Line TriPlus
Lunghezza (sistema metrico) ago 57 mm
Stile del punto dell'ago Cone
Da utilizzare con (apparecchiatura) TriPlus RSH Autosampler and TriPlus 100LS Autosampler
Tipo di collegamento Fixed