Learn More
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler Fixed Needle Syringe, 10μL
Codice prodotto. 13406856 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Calibro dell'ago:
23s G
26s G
Lunghezza (sistema metrico) ago:
57 mm
85 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Calibro dell'ago Lunghezza (sistema metrico) ago Dimensione della confezione
13406856 23s G 57 mm Pezzo
13436856 26s G 85 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13406856 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 365D0271
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler Fixed Needle Syringes are accurate and reproducible over a range of volumes.
  • Borosilicate glass with metal flanges
  • Needles and plungers are stainless steel
  • Field-proven syringe design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Merlin Valve Injector, PTV and Split
Calibro dell'ago 23s G
Product Type GC Autosampler Syringe, Fixed Needle
Volume (sistema metrico) 10 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago 57 mm
Stile del punto dell'ago Cone
Da utilizzare con (apparecchiatura) TriPlus RSH Autosampler and TriPlus 100LS Autosampler