Learn More
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler Fixed Needle Syringe, 5μL
Codice prodotto. 12896026 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
12896026 5 μL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12896026 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 365C0251
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler Fixed Needle Syringes are accurate and reproducible over a range of volumes.
  • Borosilicate glass with metal flanges
  • Needles and plungers are stainless steel
  • Field-proven syringe design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 5 μL FN, 26s G, 57 mm
Calibro dell'ago 26s G
Lunghezza (sistema metrico) 57 mm
Product Type GC Autosampler Syringe
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 5 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago 57 mm
Stile del punto dell'ago Cone
Da utilizzare con (apparecchiatura) TriPlus RSH Autosampler
PTFE Tipped Plunger No