Learn More
BRAND™ Burette Support Stand
Codice prodotto. 10853961 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Burette
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10853961 Burette Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10853961 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 23882
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Support for compact automatic burette. Rubber feet minimize sliding and protect bench-top from scratching.
Baseplate:
  • Polypropylene construction
  • Rubber feet minimize sliding and protect bench-top
  • Dimensions (L x W): 210 x 155mm
Support rod:
  • Stainless steel
  • Includes baseplate
  • Dimensions (dia. x L): 12mm dia. x 505mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Burette
Materiale Polipropilene, Acciaio inox
Altezza (sistema metrico) 505 mm
Include Base Plate
Tipo Supporto
Diametro (sistema metrico) asta 12 mm
Lunghezza (sistema metrico) base 210 mm
Lunghezza (sistema metrico) asta 505 mm
Larghezza (sistema metrico) base 155 mm