Learn More
Tripotassium Phosphate Monohydrate, TRC
Codice prodotto. 30414730
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30414730 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30414730 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP359488500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale o nome chimico Tripotassium Phosphate Monohydrate
CAS 27176-10-9
Quantità 500 mg
Formula molecolare K3O4P . H2O
InChI Formula InChI=1S/3K.H3O4P.H2O/c;;;1-5(2,3)4;/h;;;(H3,1,2,3,4);1H2/q3*+1;;/p-3
SMILES O.[K+].[K+].[K+].[O-]P(=O)([O-])[O-]
IUPAC Name tripotassium;phosphate;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 230.28
Peso formulazione 229.8551
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.