Learn More
Tripotassium Phosphate Monohydrate, TRC
Codice prodotto. 30416201
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30416201 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30416201 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP359488250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tripotassium Phosphate Monohydrate
CAS 27176-10-9
Quantità 250 mg
Formula molecolare K3O4P . H2O
InChI Formula InChI=1S/3K.H3O4P.H2O/c;;;1-5(2,3)4;/h;;;(H3,1,2,3,4);1H2/q3*+1;;/p-3
SMILES O.[K+].[K+].[K+].[O-]P(=O)([O-])[O-]
IUPAC Name tripotassium;phosphate;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 230.28
Peso formulazione 229.8551