Learn More
Tripotassium Phosphate Monohydrate, TRC
Codice prodotto. 30419778
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30419778 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30419778 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP3594882.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tripotassium Phosphate Monohydrate
CAS 27176-10-9
Quantità 2.5 g
Formula molecolare K3O4P . H2O
InChI Formula InChI=1S/3K.H3O4P.H2O/c;;;1-5(2,3)4;/h;;;(H3,1,2,3,4);1H2/q3*+1;;/p-3
SMILES O.[K+].[K+].[K+].[O-]P(=O)([O-])[O-]
IUPAC Name tripotassium;phosphate;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 230.28
Peso formulazione 229.8551