Learn More
Tripropoxymethane, TRC
Codice prodotto. 30454323
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30454323 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30454323 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT62176010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tripropoxymethane
CAS 621-76-1
Formula molecolare C10H22O3
Quantità 10 g
Sinonimo 1-(Dipropoxymethoxy)propane, Propyl Orthoformate, Tripropyl Orthoformate
InChI Formula InChI=1S/C10H22O3/c1-4-7-11-10(12-8-5-2)13-9-6-3/h10H,4-9H2,1-3H3
SMILES CCCOC(OCCC)OCCC
IUPAC Name 1-(dipropoxymethoxy)propane
Molecular Weight (g/mol) 190.28
Peso formulazione 190.1569