Learn More
Tripropoxymethane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tripropoxymethane |
| CAS | 621-76-1 |
| Formula molecolare | C10H22O3 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 1-(Dipropoxymethoxy)propane, Propyl Orthoformate, Tripropyl Orthoformate |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H22O3/c1-4-7-11-10(12-8-5-2)13-9-6-3/h10H,4-9H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCOC(OCCC)OCCC |
| IUPAC Name | 1-(dipropoxymethoxy)propane |
| Molecular Weight (g/mol) | 190.28 |
| Peso formulazione | 190.1569 |