Learn More
Tripropyl orthoformate, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10516813 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10516813 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10622364 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10516813 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 369290250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 621-76-1
Formula molecolare C10H22O3
Molecular Weight (g/mol) 190.29
Numero MDL MFCD00015214
InChI Key RWNXXQFJBALKAX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tripropyl orthoformate, tri-n-propyl orthoformate, orthoformic acid tripropyl ester, 1-dipropoxymethoxy propane, unii-z8f0df6af9, propane, 1,1',1-methylidynetris oxy tris, z8f0df6af9, tripropoxymethane, tripropylorthoformate
PubChem CID 69311
IUPAC Name 1-(dipropoxymethoxy)propane
SMILES CCCOC(OCCC)OCCC
Specifications
Materiale o nome chimico Tripropyl orthoformate
Colore Colorless
Densità 0.8790g/mL
Punti di ebollizione 106°C to 108°C (40.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 72°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH(OCH2CH2CH3)3
Indice di rifrazione 1.4060 to 1.408
Quantità 25 mL
Beilstein 02, IV, 27
Gravità specifica 0.879
Peso formulazione 190.29
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Tripropyl orthoformate
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.