Learn More
Tripropylene glycol, 99%, pure, mixture of isomers
Codice prodotto. 15506695 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
25 L
Dimensione della confezione:
1L
25L
5L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15506695 1 L 1L
15525286 5 L 5L
15535286 25 L 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15506695 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 458480010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 24800-44-0 | C9H20O4 | 192.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24800-44-0
Formula molecolare C9H20O4
Molecular Weight (g/mol) 192.25
Specifica
Materiale o nome chimico Tripropylene glycol
Densità 1.0200g/mL
Punti di ebollizione 270.0°C
Punto d'infiammabilità 145°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (sum of isomers) (GC)
Quantità 1 L
Gravità specifica 1.02
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Viscosità 77.3 mm²/s (20°C)
Peso formulazione 192.25
Percent Purity 99%
Grado Pure