Learn More
MedChemExpress Triptolide
Codice prodotto. 16450508
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16450508 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16450508 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY32735
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Triptolide is a diterpenoid triepoxide extracted from the root of Tripterygium wilfordii with immunosuppressive, anti-inflammatory, antiproliferative and antitumour effects. Triptolide is a NF-κB activation inhibitor.
Specifica
Content And Storage 4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen)
Peso molecolare 360.4 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 38748-32-2
Product Type Natural Products
Purezza 98.15%
Solubilità DMSO : ≥ 33 mg/mL (91.56 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic∣warming∣heat to 60°C) (insoluble)
Sinonimo PG490
Bersaglio NF-κB∣Apoptosis
Quantità 5 mg