Learn More
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine, 97+%
Codice prodotto. 15420107
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15420107 250 mg 250mg
15410107 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15420107 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H66485.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 510758-28-8 | C30H30N10 | 530.64 g/mol
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine stabilizes Cu(I) towards disproportionation and oxidation thus enhancing its catalytic effect in the azide-acetylene cycloaddition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine stabilizes Cu(I) towards disproportionation and oxidation thus enhancing its catalytic effect in the azide-acetylene cycloaddition.
Solubility
Soluble in DMSO, DMF.
Notes
Store at -20°C. Protect from heat. Incompatible with heat and oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 510758-28-8
Formula molecolare C30H30N10
Molecular Weight (g/mol) 530.64
Numero MDL MFCD09265124
InChI Key WKGZJBVXZWCZQC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tris 1-benzyl-1h-1,2,3-triazol-4-yl methyl amine, 1,2,4-trimethyl-5-benzenesulfonic acid, tris 1-benzyl-1h-1,2,3-triazole-4-ylmethyl amine, tris 1-benzyl-1h-1,2,3-triazol-4-yl methyl amine tbta
PubChem CID 11203363
IUPAC Name 1-(1-benzyltriazol-4-yl)-N,N-bis[(1-benzyltriazol-4-yl)methyl]methanamine
SMILES C(N(CC1=CN(CC2=CC=CC=C2)N=N1)CC1=CN(CC2=CC=CC=C2)N=N1)C1=CN(CC2=CC=CC=C2)N=N1
Specifica
Materiale o nome chimico Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine
Punto di fusione 132°C to 143°C
Colore White
Quantità 250 mg
Informazioni di solubilità Soluble in DMSO,DMF.
Peso formulazione 530.63
Percent Purity ≥97%
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine