Learn More
Tris(1-methoxy-2-methyl-2-propoxy)bismuth, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 15436965
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15436965 25 g 25g
15416965 1 g 1g
15426965 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15436965 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 045488.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
C15H33O6Bi
Tris(1-methoxy-2-methyl-2-propoxy)bismuth is used as metal organic precursors to prepare bismuth titanium oxide thin films, which finds application in ferroelectric random access memory.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
Formula molecolare C15H33O6Bi
Numero MDL MFCD11113030
Specifications
Materiale o nome chimico Tris (1-methoxy-2-methyl-2-propoxy)bismuth
Punto di fusione 70°C
Colore Yellow
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 25 g
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in ethylcyclohexane.
Peso formulazione 518.4
Percent Purity 99.99%
Forma fisica Crystalline