Learn More
Tris(1-methylethoxy)phosphane, Mikromol™
Codice prodotto. 30049985
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30049985 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30049985 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3503.01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Tris(1-methylethoxy)phosphane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tris(1-methylethoxy)phosphane
CAS 116-17-6
Nomi componenti o analita Tris(1-methylethoxy)phosphane
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H21 O3 P
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Medronic Acid Imp. A (EP), Medronic Acid Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C9H21O3P/c1-7(2)10-13(11-8(3)4)12-9(5)6/h7-9H,1-6H3
SMILES CC(C)OP(OC(C)C)OC(C)C
IUPAC Name tripropan-2-yl phosphite
Molecular Weight (g/mol) 208.24
Quantità 100 mg
Peso formulazione 208.1228 g/mol