Learn More
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)bismuth(III), 99.9%
Codice prodotto. 11309567
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11309567 250 mg 250mg
11319567 1 g 1g
11329567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11309567 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 041202.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 142617-53-6 | C33H57BiO6 | 758.793 g/mol
Used as pharamaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 142617-53-6
Formula molecolare C33H57BiO6
Molecular Weight (g/mol) 758.793
Numero MDL MFCD00064763
InChI Key ZNHBPQSSVCRFST-LWTKGLMZSA-K
Sinonimo tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato bismuth iii, bismuth iii tetramethylheptanedionate, 4z-5-bis 3z-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl oxy bismuthanyl oxy-2,2,6,6-tetramethylhept-4-en-3-one
PubChem CID 16717622
IUPAC Name (Z)-5-bis[[(Z)-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl]oxy]bismuthanyloxy-2,2,6,6-tetramethylhept-4-en-3-one
SMILES CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O[Bi](OC(=CC(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)OC(=CC(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)bismuth(III)
Punto di fusione 114°C to 116°C
Colore White to Brown
Punti di ebollizione 150°C (0.05 mmHg)
Quantità 250 mg
Sensibilità Air and moisture sensitive
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 758.79
Percent Purity 99.9%
Forma fisica Crystalline